Learn More
Bromophenolblau (freie Säure), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10679733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10679733 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10679733 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP11525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Glasflasche; 25 g
Bromophenolblau wird häufig als Farbstoff zur Positionsbestimmung in der Elektrophorese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
Schmelzpunkt 279°C
Namenshinweis Free Acid
CAS 115-39-9
Extinktionskoeffizient 1000g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C19H10Br4O5S
Merck Index 15, 1454
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Lambda max. 589 to 593nm
Formelmasse 669.96
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
Farbe Violett
Menge 25 g
Physikalische Form Fest