Learn More
Bromophenolblau, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10243420 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10243420 5 g 5 Gramm
10040040 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10243420 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/P620/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 279°C
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
MDL-Nummer 5875
Formelmasse 669.96g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Rot-Violett
Menge 5 g
Physikalische Form Fest