Learn More
Melford Bromphenolblau
Artikelnummer. 30018082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018082 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018082 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B4016025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: 3',3',5',5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
  • CAS-Nummer: 115-39-9
  • Summenformel: C 19 H 10 Br 4 O 5 S
  • Molekulargewicht : 669,9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Menge 25 g