Learn More
Brompentafluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30340215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340215 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68877510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopentafluorobenzene
CAS 344-04-7
Summenformel C6 Br F5
Menge 10 g
Synonym Bromopentafluorobenzene, Benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, bromopentafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, Bromopentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, NSC 21630, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 246.96
Formelmasse 245.9104