missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brompentafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021081
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11450823

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13273.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol

It is used as pharmaceutical intermediate. It is a Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl groups.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein Grignard-Reagenz (mit CuBr in Dioxan), das Pentafluorphenylgruppen einführen kann.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 344-04-7
Summenformel C6BrF5
Molekulargewicht (g/mol) 246.96
MDL-Nummer MFCD00000287
InChI-Schlüssel XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bromopentafluorobenzene
Schmelzpunkt ∼-31°C
Dichte 1.981
Siedepunkt 136°C to 137°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Beilstein 1819390
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.97
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt