Learn More
Brompentafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate. It is a Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein Grignard-Reagenz (mit CuBr in Dioxan), das Pentafluorphenylgruppen einführen kann.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromopentafluorobenzene |
| Schmelzpunkt | ∼-31°C |
| Dichte | 1.981 |
| Siedepunkt | 136°C to 137°C |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Brechungsindex | 1.45 |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 1819390 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 246.97 |
| Mehr anzeigen |