Learn More
Brompentacarbonylmangan(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333728
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333728 5 g 5 Gramm
11323728 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039310.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14516-54-2 | C5BrMnO5- | 274.892 g/mol
Bromopentacarbonylmanganese(I) is used in the formation of (eta6-arene)tricarbonylmanganese(I) by reacting with arene (arene= hexamethyl benzene, 1,2,4,5-tetramethyl benzene, mesitylene, p-xylene and toluene) in the presence silver salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14516-54-2
Summenformel C5BrMnO5-
Molekulargewicht (g/mol) 274.892
MDL-Nummer MFCD00049806
InChI-Schlüssel LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromopentacarbonylmanganese i
PubChem CID 10978692
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;Mangan;Bromid
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopentacarbonylmanganese(I)
Farbe Orange
Strukturformel Mn(CO)5Br
Menge 5 g
UN-Nummer UN3466
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 274.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form kristallin