Learn More
Bromnitromethan, TRC
Artikelnummer. 30341231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341231 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6862051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromonitromethane
CAS 563-70-2
Summenformel C H2 Br N O2
Menge 1 g
Synonym Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane
InChI-Formel InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
SMILES [O-][N+](=O)CBr
IUPAC-Name Brom(nitro)methan
Molekulargewicht (g/mol) 139.94
Formelmasse 138.9269