Learn More
(Brommethyl)cyclopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11304474 5 g 5 Gramm
11394464 1 g 1 Gramm
11314474 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01122.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
(Bromomethyl)cyclopropane is used in the synthesis of 1,4-dienes by iron-catalyzed cross-coupling with alkenyl Grignard reagents. It has been used as a synthetic building block for the introduction of the cyclopropylmethyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Brommethyl)cyclopropan wird bei der Synthese von 1,4-Dienen durch eisenkatalysierte Kreuzkopplung mit Alkenyl-Grignard-Reagenzien verwendet. Es wurde als synthetischer Baustein für die Einführung der Cyclopropylmethylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7051-34-5
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
MDL-Nummer MFCD00001306
InChI-Schlüssel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Bromomethyl)cyclopropane
Dichte 1.41
Siedepunkt 111°C to 112°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 605296
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name (Brommethyl)cyclopropan
Formelmasse 135
Reinheit (%) 97%