Learn More
(Brommethyl)cyclopropan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10687372 5 g Glasflasche 5 Gramm
10512051 1 g Glasflasche -
10207413 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687372 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221810050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7051-34-5
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
MDL-Nummer MFCD00001306
InChI-Schlüssel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
IUPAC-Name Brommethylcyclopropan
SMILES BrCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Bromomethyl)cyclopropane
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 101.0°C to 108.0°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5CH2Br
Brechungsindex 1.4750 to 1.4790
Menge 5 g
Relative Dichte 1.38
Formelmasse 135
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Bromomethyl)cyclopropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.