Learn More
(Brommethyl)cyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
(Bromomethyl)cyclohexane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Brommethyl)cyclohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
(Brommethyl)cyclohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Bromomethyl)cyclohexane |
| Dichte | 1.269 |
| Siedepunkt | 99°C to 100°C (40 mmHg) |
| Flammpunkt | 68°C (154°F) |
| Brechungsindex | 1.4935 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 635738 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 177.09 |
| Reinheit (%) | 98% |