Learn More
Brommethylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bromomethyl acetate is involved in the preparation of optically active cyclohexene antisepsis agents. It acts as reagent in samarium diiodide-mediated conversion of ketones and aldehydes to 1,2-diacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Brommethylacetat ist an der Herstellung von optisch aktiven Cyclohexen-Antisepsismitteln beteiligt. Wirkt als Reagenz in der durch Samariumdiiodid vermittelten Umwandlung von Ketonen und Aldehyden in 1,2-Diacetaten.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromomethyl acetate |
| Dichte | 1.56 |
| Siedepunkt | 130°C to 133°C |
| Flammpunkt | 57°C (135°F) |
| Strukturformel | CH3CO2CH2Br |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform. |
| Formelmasse | 152.98 |
| Mehr anzeigen |