Learn More
Brommalonaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromomalonaldehyde |
| Schmelzpunkt | ∽145°C (decomposition) |
| Strukturformel | BrCH(CHO)2 |
| Menge | 50 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 150.96 |
| Reinheit (%) | 97% |