Learn More
Brommalonaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444027
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15444027 5 g 5 Gramm
15434027 1 g 1 Gramm
15454027 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31030.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.959 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2065-75-0
Summenformel C3H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.959
MDL-Nummer MFCD00459999
InChI-Schlüssel SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC-Name 2-Brompropanedial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromomalonaldehyde
Schmelzpunkt ∽145°C (decomposition)
Strukturformel BrCH(CHO)2
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 150.96
Reinheit (%) 97%