Learn More
Bromoform, TRC
Artikelnummer. 30347261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347261 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68733525ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribromomethane
CAS 75-25-2
Summenformel C H Br3
Menge 25 mL
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI-Formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
IUPAC-Name Bromoform
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
Formelmasse 249.7628