Learn More
Bromoform, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10331274 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10743221 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10687094 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10331274 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 220691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 CHF
    166.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 33.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Summenformel CHBr3
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
InChI-Schlüssel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-Name Bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoform
Schmelzpunkt 8°C
Farbe Weiß
Dichte 2.8900g/mL
Siedepunkt 150°C to 151°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (excluding stabilizer) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHBr3
Menge 100 mL
Beilstein 01, 68
Fieser 12,74
Merck Index 15, 1430
Relative Dichte 2.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Stabilisator 1.5 wt% max. ethanol
Formelmasse 252.73
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver