Learn More
Bromoform, 97 %, stab. mit Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5000 g
Packungsgröße:
5000 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403884 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11403884 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11904.0I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bromoform, 97 %, CHBr3, CAS-Nummer-75-25-2, Tribrommethan, Methenyltribromid, Methan, Tribromo, Tribrommethan, Bromoform, Bromoformio, Tribromometan, Tribrommethaan, Methyltribromid, RCRA-Abfallnummer u225, 5.000 g, 1731048, 148 °C bis 150 °C, CHEBI:38682, 2.81
Bromoform is widely used as a solvent for waxes, oils and greases. It is utilized for mineral ore separation in geological tests. It is used as an intermediate in chemical synthesis as well as a laboratory reagent. It is the ingredient of fire-resistant chemicals and fluid gauges. It acts as a sedative and as cough reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromoform wird häufig als Lösungsmittel für Wachse, Öle und Fette verwendet. Es wird für die Trennung von Erz für geologische Untersuchungen verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese sowie als Laborreagenz verwendet. Es ist der Inhaltsstoff von feuerbeständigen Chemikalien und Flüssigkeitsmessgeräten. Es wirkt als Beruhigungs- und als Hustenmittel.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Es ist außerdem ein Augenreizstoff. Unverträglich mit chemisch aktiven Metallen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-25-2
Summenformel CHBr3
Molekulargewicht (g/mol) 252.731
MDL-Nummer MFCD00000128
InChI-Schlüssel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-Name Bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoform
Namenshinweis Stabilized with ethanol
Schmelzpunkt 8°C to 9°C
Dichte 2.81
Siedepunkt 148°C to 150°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.585
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2515
Beilstein 1731048
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1420
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 252.73
Reinheit (%) 97%