Learn More
Bromoform 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309754 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309754 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011104ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribromomethane
CAS 75-25-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tribromomethane
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C H Br3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI-Formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
IUPAC-Name Bromoform
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
Menge 1 mL
Formelmasse 249,7628 g/mol