Learn More
Bromcyclopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487217 250 g 250 Gramm
11467217 10 g 10 Gramm
11477217 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14996.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromcyclopropan wird in erster Linie als Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von Cyclopropylborsäure verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Fern von starken Oxidationsmitteln und starken Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4333-56-6
Summenformel C3H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 120.977
MDL-Nummer MFCD00001271
InChI-Schlüssel LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
IUPAC-Name Bromocyclopropan
SMILES C1CC1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclopropane
Dichte 1.515
Siedepunkt 68°C to 70°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.46
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1900287
Löslichkeitsinformationen It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99%