Learn More
Bromcyclopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromcyclopropan wird in erster Linie als Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von Cyclopropylborsäure verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Fern von starken Oxidationsmitteln und starken Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocyclopropane |
| Dichte | 1.515 |
| Siedepunkt | 68°C to 70°C |
| Flammpunkt | −6°C (21°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1900287 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclopropyl bromide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclopropyl bromide