Learn More
Bromcyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30339792
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339792 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339792 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6825651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclohexane
CAS 108-85-0
Summenformel C6H11Br
Menge 1 g
Synonym 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207
InChI-Formel InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES BrC1CCCCC1
IUPAC-Name Bromoyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 163.06
Formelmasse 162.0044