Learn More
Bromcyclobutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocyclobutane |
| CAS | 4399-47-7 |
| Summenformel | C4H7Br |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | BrC1CCC1 |
| IUPAC-Name | Bromocyclobutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135 |
| Formelmasse | 133.9731 |