Learn More
Bromkresolgrün-Lösung, EP-Gütegrad, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11484669 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484669 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484669 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1012601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35 CHF
    36.36 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 12.99 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als pH-Indikator und Tracking-Farbstoff verwendet. Bromkresolgrün-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Lösung für die Analyse, die in manuellen und automatischen Titrationen verwendet wird. Sie wird in einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.1.1) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt.
Bromocresolgrün (BCG) ist ein Farbstoff der Triphenylmethanfamilie. Wird als pH-Indikator in Anwendungen wie Wachstumsmedien für Mikroorganismen und Titrationen verwendet. Wird auch als Tracking-Farbstoff für die DNA-Agarose-Gelelektrophorese verwendet. Fungiert als Inhibitor für das Transportprotein Prostaglandin E2 .
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Reagenz, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Schmelzpunkt 89 °C
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
Dichte 0,839 g/cm3
Synonym BCG
Farbe Grün
pH 3.8 bis 5.4
Menge 100 ml
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Flüssig
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
PubChem CID 6451
Formelmasse 698,01 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BROMOCRESOL GREEN SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol