Learn More
Bromkresolpurpur, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494097 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19530.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen. Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb bis blauviolett) und auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen.Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb zu blauviolett) und auch bei der spektralphotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.Löslich in Ethanol (80 mg/ml), Alkohol, Methanol (4 mg/ml), Methylcellosolve (300 mg/ml) und verdünnten Alkalien.
Anmerkungen
Übergangsintervall: pH 5,2 (gelb) bis pH 6,8 (violett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
MDL-Nummer MFCD00011681
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Löslichkeitsinformationen Insoluble aq. soln.. Soluble in ethanol (80 mg/ml),alcohol,methanol (4 mg/ml),methyl cellosolve (300 mg/ml) and dilute alkalies.
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(3-Brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
Formelmasse 540.24
Menge 250 g