Learn More
Bromocresol Purple Sodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 11487781
Marke: MP Biomedicals 0215051805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Stains and dyes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple Sodium Salt
CAS 62625-30-3
Summenformel C21H15Br2NaO5S
MDL-Nummer MFCD00148896
Synonym 5, 5-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
InChI-Schlüssel KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 562.204
PubChem CID 23665568
Formelmasse 562.22
Farbe Orange
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver