Learn More
Bromkresolpurpur, Pure, Indikator-Gütegrad, Feststoff, Fisher Chemical
C21H16Br2O5S, CAS Number-115-40-2, 25g, Red, 540.21g/mol, 245 deg.C, 11681, Glass Jar, Powder Solid
Marke:  Fisher Chemical B/4330/46
Additional Details : CAS : 115-40-2 Gewicht : 0.02500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030070
  • 141.08 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 14
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
C21H16Br2O5S, CAS Number-115-40-2, 25g, Red, 540.21g/mol, 245 deg.C, 11681, Glass Jar, Powder Solid
Spezifikation
Spezifikation
115-40-2
11681
540.21g/mol
Rein
245°C
25g
C21H16Br2O5S
540.21
Pulverförmiger Feststoff
Glasgefäß
Rot
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate