Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 15760809 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
140 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15760809
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151331400
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Extinktion (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
Schmelzpunkt 245.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
Formelmasse 540.21
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Farbe Rosa oder Lachs
Menge 140 g
Physikalische Form Pulver