Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur
Beschreibung
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen. Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb bis blauviolett) und auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen.Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb zu blauviolett) und auch bei der spektralphotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.Löslich in Ethanol (80 mg/ml), Alkohol, Methanol (4 mg/ml), Methylcellosolve (300 mg/ml) und verdünnten Alkalien.
Anmerkungen
Übergangsintervall: pH 5,2 (gelb) bis pH 6,8 (violett)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocresol Purple |
| Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
| Beilstein | 359618 |
| Merck Index | 14,1387 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in ethanol (80mg/ml),alcohol,methanol (4mg/ml),methyl cellosolve (300mg/ml) and dilute alkalies. |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 540.24 |