missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromocresolviolett 0.04 %-Indikatorlösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11404679 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11404679

Marke: Reagecon 1012701

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.

  • Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Qualitativ hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Bei manuellen Titrationen ändern Indikatortitrant oder Analyt seine Farbe. Diese Farbänderung ist bei solchen Titrationen mit Abstand die wichtigste Methode der Endpunkterkennung.
  • Eine qualitativ hochwertige Indikatorlösung wie die Reagecon Indikatorlösung erleichtert die Endpunkterkennung auf klare und eindeutige Weise und ist für eine präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.

Specifications

Konzentration 0.0004
Verpackung HDPE-Flasche
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • BROMOCRESOL PURPLE SOLUTION
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.