Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green sodium salt |
| Schmelzpunkt | ∼230°C (decomposition) |
| CAS | 62625-32-5 |
| Summenformel | C21H13Br4O5SNa |
| MDL-Nummer | MFCD00148898 |
| Formelmasse | 720 |
| Güte | ACS |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 25 g |
| Physikalische Form | Pulver |