Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz, ACS
Artikelnummer. 15476299
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476299 5 g 5 Gramm
15486299 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476299 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64284.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
40 mg/ml in Wasser; 60 mg/ml in Ethanol. Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-32-5
Summenformel C21H13Br4NaO5S
MDL-Nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green sodium salt
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Merck Index 14,1386
Löslichkeitsinformationen 40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
Formelmasse 720.02
Güte ACS
Farbe Braun bis rot
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver