Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz
Artikelnummer. 11448117
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448117 100 g 100 Gramm
11428117 5 g 5 Gramm
11438117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11448117 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17503.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bromkresolgrün-Natriumsalz, C21H13Br4NAO5S, CAS-Nummer-62625-32-5, Bromkresolgrün, wasserlöslich, 100 g, 263-657-4, 720,01, ∼230 °C (Zersetzung), MFCD00148898, Umgebungstemperatur, löslich in Wasser und Ethanol, ja
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62625-32-5
Summenformel C21H13Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 719.7538
MDL-Nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green sodium salt
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 720.01
Menge 100 g