Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, rein, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 10498870 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10498870 25 g Glasflasche 25 Gramm
10521211 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10498870 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bromkresolgrün, C21H14Br4O5S, CAS-Nummer-76-60-8, 3', 3″, 5', 3',3',5',5″-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein, BCG, 5 g, braun, 200-972-8, 698,01, rein, Warnung, GHS H-Erklärung:Kann die Atemwege reizen.Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
MDL-Nummer MFCD00005874
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green
Merck Index 15, 1393
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 698.01
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 600 min. (617nm, in buffer)
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Farbe Braun
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver