Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresolgrün, ACS
Description
Bromocresol Green is used in a variety of colorimetric detection technologies. It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations and in charge-transfer complexation processes. In TLC, it is used for visualization of the compounds with functional groups whose pKa is below 5.0. And it is ready-to-use spray and dip reagent for chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromkresolgrün wird in einer Vielzahl von kolorimetrischen Detektionstechnologien verwendet. Es dient als Tracking-Farbstoff für die DNA-Agarose-Gelelektrophorese, zur Proteinbestimmungen und wird in Prozessen zur Ladungstransferkomplexierung verwendet. In TLC wird es zur Visualisierung der Verbindungen mit funktionellen Gruppen verwendet, deren pKa unter 5.0 liegt. Es ist ein gebrauchsfertiges Spray- und Dip-Reagenz für die Chromatographie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methylcellosolve.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green |
| Schmelzpunkt | 225°C (decomposition) |
| Beilstein | 372527 |
| Merck Index | 14,1386 |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,methyl cellosolve. |
| Menge | 25 g |
| Physikalische Form | Pulver |
| Formelmasse | 698.04 |
| Güte | ACS |