Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün ist ein pH-empfindlicher Indikator, der im Wachstumsmedium für Mikroorganismen und Titrationen verwendet wird. Es ist nützlich in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wirkt als Hemmstoff für das Prostaglandin E2-Transportprotein. Es wird auch in der TLC zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol und Diethylether. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bromkresolgrün ist ein pH-empfindlicher Indikator, der im Wachstumsmedium für Mikroorganismen und Titrationen verwendet wird. Es ist nützlich in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wirkt als Hemmstoff für das Prostaglandin E2-Transportprotein. Es wird auch in der TLC zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol und Diethylether. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green |
Schmelzpunkt | ∼225°C (decomposition) |
Beilstein | 372527 |
Merck Index | 14,1386 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 698.02 |
Menge | 5 g |