Learn More
Brombenzol Mikromol™
Artikelnummer. 17992526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17992526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0006.32
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Brombenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H5 Br
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Bromobenzene, Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
IUPAC-Name brombenzol
Molekulargewicht (g/mol) 157.01
Menge 100 mg
Formelmasse 155,9575 g/mol