Learn More
Bromobenzene-d5, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10133810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133810 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10133810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom % D
Deuterium (D) 99.0% min.
Verpackung Glasflasche
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Menge 5 mL
CAS 4165-57-5
Summenformel C6H5Br
Strukturformel C6D5Br
MDL-Nummer MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Synonym bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, >=99 atom % d cp
InChI-Schlüssel QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
IUPAC-Name 1-bromo(²H₅)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
PubChem CID 2723968
Formelmasse 162.06
Güte NMR