Learn More
Bromessigsäure-N-Hydroxysuccinimidester, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915591 5 g Glasflasche -
10122774 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10594954 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427780050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 42014-51-7 | C6H6BrNO4 | 236.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42014-51-7
Summenformel C6H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 236.02
MDL-Nummer MFCD00058571
InChI-Schlüssel NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate
PubChem CID 3565210
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-Bromacetat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Farbe Weiß
Elementanalytik 88% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 236.02
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.