Learn More
Bromacetaldehyd-Dimethylacetal, +97 %, stabilisiert mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483724
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483724 250 g 250 Gramm
11314579 25 g 25 Gramm
11473724 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483724 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11324.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7252-83-7 | C4H9BrO2 | 169.018 g/mol
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA). 2-bromo-1,1-dimethoxyethane was used to react with 4-hydroxylbenzaldehyde, and finally aldehyde substituted prodrug was generated by TFA-mediated deacetalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-1,1 -Dimethoxyethan (Bromoacetaldehyd Dimethylacetal) wurde bei der Synthese von 2,3-O-Acetal über eine Reaktion mit 2,3-diol in Gegenwart von 10-Camphorsulfonsäure (CSA) verwendet. 2-Bromo--dimethoxyethan1,1-dimethoxyethan wurde zur Reaktion mit 4 Hydroxylbenzaldehyd verwendet, und schließlich wurde Aldehyd substituiertes Prodrug durch TFA-vermittelte Deacetalisierung erzeugt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7252-83-7
Summenformel C4H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.018
MDL-Nummer MFCD00000213
InChI-Schlüssel FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
PubChem CID 81672
IUPAC-Name 2-Brom-1,1-Dimethoxyethan
SMILES COC(CBr)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis Stabilized with potassium carbonate
Dichte 1.435
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Strukturformel BrCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.445
Menge 250 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1280132
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 169.03
Reinheit (%) ≥97%