Learn More
Brom-tris-(pyrrolidino)-Phosphoniumhexafluorphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10339210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10339210 5 g Glasflasche 5 Gramm
10237700 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10339210 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 302130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrN3P·F6P | 466.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132705-51-2
Summenformel C12H24BrN3P·F6P
Molekulargewicht (g/mol) 466.19
MDL-Nummer MFCD00077412
InChI-Schlüssel CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
IUPAC-Name Brom(tripyrrolidin-1-yl)phosphonium; Hexafluorphosphat
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt >100°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble in water
Formelmasse 466.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver