Learn More
α'-Brom-α,α,α-trifluoro-p-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10740781 5 g Glasflasche 5 Gramm
10351194 1 g Glasflasche 1 Gramm
10678444 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10740781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312990050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-49-3
Summenformel C8H6BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 239.04
MDL-Nummer MFCD00000403
InChI-Schlüssel IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC-Name 1-(-Bromethyl)-4-(Trifluormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-p-xylene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.5400g/mL
Siedepunkt 65°C to 69°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2Br
Menge 5 g
Relative Dichte 1.54
Formelmasse 239.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt