Learn More
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-m-xylene |
| CAS | 402-23-3 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C8H6BrF3 |
| Strukturformel | CF3C6H4CH2Br |
| Mehr anzeigen |