Learn More
α-Brom-o-tolunitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735446
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
22115-41-9
C8H6BrN
196.05
MFCD00001794
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
89599
2-(Brommethyl)Benzonitril
BrCC1=CC=CC=C1C#N
22115-41-9
C8H6BrN
196.05
MFCD00001794
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
89599
2-(Brommethyl)Benzonitril
BrCC1=CC=CC=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-Bromo-o-tolunitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Farbe Braun-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2C6H4CN
Menge 5 g
Beilstein 09, 470
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallins Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-o-tolunitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.