Learn More
α-Brom-o-tolunitril, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 163131000
Additional Details : CAS : 22115-41-9 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205740
  • 303.30 CHF / 100 Gramm
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
22115-41-9
196.05
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
89599
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C#N
C8H6BrN
MFCD00001794
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
2-(Brommethyl)Benzonitril
Spezifikation
70°C to 74°C
α-Bromo-o-tolunitrile
Glasflasche
22115-41-9
100.0
C8H6BrN
MFCD00001794
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C#N
196.05
196.05
≥97.5%
100g
Authentic
Braun-Grau bis Weiß
97.5
98%
BrCH2C6H4CN
09, 470
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
2-(Brommethyl)Benzonitril
89599
Kristallines Pulver oder Stückchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • a-Bromo-o-tolunitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation