Learn More
α-Brom-o-tolunitril, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 163130050
Additional Details : CAS : 22115-41-9 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
22115-41-9 | |
196.05 | |
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N | |
89599 | |
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C#N |
C8H6BrN | |
MFCD00001794 | |
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl | |
2-(Brommethyl)Benzonitril |
Spezifikation
α-Bromo-o-tolunitrile | |
Glasflasche | |
70°C to 74°C | |
22115-41-9 | |
100.0 | |
C8H6BrN | |
MFCD00001794 | |
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl | |
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C#N | |
196.05 | |
196.05 | |
98% |
Authentic | |
Braun-Grau bis Weiß | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
BrCH2C6H4CN | |
09, 470 | |
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Brommethyl)Benzonitril | |
89599 | |
Kristallins Pulver oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- a-Bromo-o-tolunitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.