Learn More
α-Brom-2,6-difluortoluol, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 303570050
Additional Details : CAS : 85118-00-9 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
85118-00-9 | |
207.02 | |
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N | |
581435 | |
C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)F |
C7H5BrF2 | |
MFCD00000329 | |
2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j | |
2-(brommethyl)-1,3-difluorbenzol |
Spezifikation
α-Bromo-2, 6-difluorotoluene | |
Authentic | |
Beige bis weiß | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
F2C6H3CH2Br | |
2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j | |
C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)F | |
207.02 | |
207.02 | |
97% |
>109°C | |
Glasflasche | |
51°C to 55°C | |
85118-00-9 | |
100.0 | |
C7H5BrF2 | |
MFCD00000329 | |
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(brommethyl)-1,3-difluorbenzol | |
581435 | |
Kristallpulver |