Learn More
α-Brom-2,6-dichlortoluol, 99+ %, ACROS Organics™
Catalog Number p-73714
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
20443-98-5
C7H5BrCl2
239.92
MFCD00000577
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
30159
2-(bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene
ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
20443-98-5
C7H5BrCl2
239.92
MFCD00000577
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
30159
2-(bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene
ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichlorobenzyl bromide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Farbe Farblos bis Weiß
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2Br
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formelmasse 239.93
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.