Learn More
Brom-2,3,4-tri-O-benzoyl-α-D-glucuronsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30330882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330882 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688353200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 103674-69-7
Summenformel C28 H23 Br O9
Menge 200 mg
Synonym 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-Name Methyl-(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromoxan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 583.38
Formelmasse 582.0525