Learn More
Brom-2,3,4-tri-O-benzoyl-α-D-glucuronsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30345781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345781 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688353100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 103674-69-7
Summenformel C28 H23 Br O9
Menge 100 mg
Synonym 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-Name Methyl-(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromoxan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 583.38
Formelmasse 582.0525