Learn More
Flüssiges Brom, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471317
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
5 x 500 g
Packungsgröße:
1 Stück
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471317 500 g 500 Gramm
15451317 10 g 10 Gramm
15461317 100 g 100 Gramm
15481317 5 x 500 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15471317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033220.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 0.005 %, Cl 0.05 %, I 0.001 %, Schwefelverbindungen (als S) 0.001 %, Schwermetalle (als Pb) 2 ppm, Ni 5 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine liquid
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
UN-Nummer UN1744
IUPAC-Name Molekulares Brom
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Geruch Unpleasant